Learn More
Trioxalatoferrate de potassium(III) trihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Description
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate is used in chemical actinometry to measure light flux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate |
Couleur | Vert |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3288 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe] |
Nom IUPAC | tripotassium, 2-hydroxy-2-oxoacétate, fer, oxalate, acide oxalique |
Poids de la formule | 491.26 (437.21 Anhydrous) |
Sensibilité | Hygroscopic |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate