Learn More
Thiocyanate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
78.64€ - 1881.02€
Identifiants chimiques
CAS | 333-20-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CKNS |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.176 |
Numéro MDL | MFCD00011413 |
Clé InChI | ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt |
CID PubChem | 516872 |
ChEBI | CHEBI:30951 |
Nom IUPAC | potassium;thiocyanate |
SMILES | C(#N)[S-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15623370
|
Honeywell-Fluka
31272-250G |
250 g |
78.64€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603370
|
Honeywell-Fluka
31272-1KG |
1 kg |
203.73€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15663370
|
Honeywell-Fluka
31272-6X250G |
6 x 250 g |
384.13€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15613370
|
Honeywell-Fluka
31272-25KG |
2.5 kg | |||||||
15643370
|
Honeywell-Fluka
31272-6X1KG |
6 x 1 kg |
1067.42€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653370
|
Honeywell-Fluka
31272-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
333-20-0 | |
97.176 | |
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M | |
516872 | |
potassium;thiocyanate |
CKNS | |
MFCD00011413 | |
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt | |
CHEBI:30951 | |
C(#N)[S-].[K+] |
Spécification
Potassium Thiocyanate | |
333-20-0 | |
KSCN | |
NONH for all modes of transport | |
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt | |
C(#N)[S-].[K+] | |
97.176 | |
CHEBI:30951 | |
≥99% |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
CKNS | |
MFCD00011413 | |
3594799 | |
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;thiocyanate | |
516872 | |
97.18g/mol | |
ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
P273-P280
H302 + H312 + H332-H412
missing translation for 'einecsNumber' : 206-370-1
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium thiocyanate