Learn More
Thiocyanate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15653370
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-20-0
Formule moléculaire CKNS
Poids moléculaire (g/mol) 97.176
Numéro MDL MFCD00011413
Clé InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
CID PubChem 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nom IUPAC potassium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Thiocyanate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 6 x 2.5 kg
Formule linéaire KSCN
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 97.18
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS/certifié pur