Learn More
Thiocyanate de potassium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
30.60€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 333-20-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CKNS |
Numéro MDL | MFCD00011413 |
Clé InChI | ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt |
CID PubChem | 516872 |
ChEBI | CHEBI:30951 |
Nom IUPAC | thiocyanate de potassium |
SMILES | C(#N)[S-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10637421
|
Thermo Scientific Acros
424230050 |
5 g | Flacon en verre |
30.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10279560
|
Thermo Scientific Acros
424235000 |
500 g | Flacon en plastique |
69.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10686994
|
Thermo Scientific Acros
424230025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
225.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
333-20-0 | |
MFCD00011413 | |
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt | |
CHEBI:30951 | |
C(#N)[S-].[K+] |
CKNS | |
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M | |
516872 | |
thiocyanate de potassium |
Spécification
Potassium thiocyanate | |
333-20-0 | |
5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C) | |
99% | |
KSCN | |
01,954 | |
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt | |
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M | |
thiocyanate de potassium | |
516872 | |
97.18 | |
Réactif ACS | |
<1hPa at 20°C |
170.0°C to 179.0°C | |
Incolore ou blanc | |
Crystals | |
CKNS | |
MFCD00011413 | |
15, 7807 | |
Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone | |
C(#N)[S-].[K+] | |
97.18 | |
CHEBI:30951 | |
99% | |
1.886 | |
1.8860g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid release to the environment.
Keep container tightly closed.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-370-1
missing translation for 'rtecsNumber' : XL1925000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only