Learn More
Thiocyanate de potassium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10686994
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-20-0
Formule moléculaire CKNS
Numéro MDL MFCD00011413
Clé InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
CID PubChem 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nom IUPAC thiocyanate de potassium
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium thiocyanate
Point de fusion 170.0°C to 179.0°C
Couleur Incolore ou blanc
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire KSCN
Fieser 01,954
Merck Index 15, 7807
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Poids moléculaire (g/mol) 97.18
Poids de la formule 97.18
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.886
Tension de vapeur <1hPa at 20°C
Densité 1.8860g/mL