Learn More
Tétrabromoaurate(III) de potassium dihydraté, 99,99 % (base de métaux), Au. 33 % min. Thermo Scientific Chemicals Premion™
111.56€ - 475.37€
Identifiants chimiques
CAS | 13005-38-4 |
---|---|
Formule moléculaire | KAuBr4·2H2O |
Numéro MDL | MFCD00049650 |
Synonyme | Gold potassium bromide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012664.03 |
1 g |
111.56€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012664.06 |
5 g |
475.37€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a Laboratory chemical and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13005-38-4 | |
KAuBr4·2H2O | |
MFCD00049650 | |
Gold potassium bromide |
Spécification
Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate | |
13005-38-4 | |
Cristalline | |
KAuBr4·2H2O | |
Gold potassium bromide | |
591.72 (555.69 Anhydrous) | |
Red-brown crystals |
Au 33% min. | |
Rouge à marron | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00049650 | |
Soluble in water and alcohol | |
Weak |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-268-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only