Learn More
Tétrabromoaurate(III) de potassium dihydraté, 99,99 % (base de métaux), Au. 33 % min. Thermo Scientific Chemicals Premion™
Code produit. 11347497
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is used as a Laboratory chemical and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13005-38-4
Formule moléculaire KAuBr4·2H2O
Numéro MDL MFCD00049650
Synonyme Gold potassium bromide
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate
Note relative au nom Au 33% min.
Couleur Rouge à marron
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol
Poids de la formule 591.72 (555.69 Anhydrous)
Odeur Weak
Aspect Red-brown crystals