Learn More
Tétraborate de potassium tétrahydraté, 99,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
34.00€ - 306.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12045-78-2 |
---|---|
Formule moléculaire | B4K2O7·4H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 305.5 |
Synonyme | Potassium biborate tetrahydrate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11390766
|
Thermo Scientific Acros
259572500 |
250 g |
34.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10541301
|
Thermo Scientific Acros
259570010 |
1 kg |
92.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11964221
|
Thermo Scientific Acros
259570051 |
5 kg |
306.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12045-78-2 | |
B4K2O7·4H2O | |
305.5 | |
Potassium biborate tetrahydrate |
Spécification
Potassium tetraborate tetrahydrate | |
12045-78-2 | |
Poudre | |
B4K2O7·4H2O | |
14,768 | |
Solubility in water: soluble. | |
305.5 | |
Extra pur |
850.0°C | |
Blanc | |
99.5% | |
K2B4O7·4H2O | |
Potassium biborate tetrahydrate | |
305.5 | |
99.5% | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de nuire au fœtus.
Déclaration GHS P
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only