Learn More
Tétraborate de potassium tétrahydraté, 99,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964221
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12045-78-2
Formule moléculaire B4K2O7·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 305.5
Synonyme Potassium biborate tetrahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetraborate tetrahydrate
Point de fusion 850.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire K2B4O7·4H2O
Merck Index 14,768
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 305.5
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient en plastique