Learn More
Potassium sulfate, Honeywell™
Reagent Grade,≥99.0%
35.33€ - 75.13€
Identifiants chimiques
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
Nom IUPAC dipotassium sulfate
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15618000
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
P0772-250G
250 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15608000
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
P0772-1KG
1 kg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Identifiants chimiques
7778-80-5
174.25
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
24507
dipotassium sulfate
K2O4S
MFCD00011388
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CHEBI:32036
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Potassium sulfate
K2O4S
MFCD00011388
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
174.25
CHEBI:32036
≥99%
7778-80-5
K2SO4
NONH for all modes of transport
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
dipotassium sulfate
24507
174.26g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : TT5900000