Learn More
Potassium sulfate, Honeywell™
Code produit. 15608000
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
Nom IUPAC dipotassium sulfate
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium sulfate
Quantité 1 kg
Formule linéaire K2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 174.26g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%