Learn More
Sulfate de potassium, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
30.15€ - 248.24€
Identifiants chimiques
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10752784
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424222500
250 g Flacon en plastique
30.15€
250g
10483171
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424220010
1 kg Flacon en plastique
67.34€
1kg
10389103
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424220050
5 kg Flacon en plastique
248.24€
5kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Identifiants chimiques
7778-80-5
174.25
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
24507
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
K2O4S
MFCD00011388
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CHEBI:32036
Spécification
1689.0°C
1067.0°C
Blanc
Cristaux fins ou poudre
K2O4S
MFCD00011388
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
sulfate de dipotassium
24507
174.25
Réactif ACS
Potassium sulfate
7778-80-5
5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
99+%
K2SO4
15, 7793
Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
174.25
CHEBI:32036
≥99%
2.66g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-915-5