Learn More
Sulfate de potassium, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10389103
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1689.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium sulfate
Point de fusion 1067.0°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Cristaux fins ou poudre
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire K2SO4
Merck Index 15, 7793
Informations sur la solubilité Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC sulfate de dipotassium
Poids de la formule 174.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.66g/mL