Learn More
Sulfamate de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.50€ - 476.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13823-50-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H2KNO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.178 |
Numéro MDL | MFCD00059941 |
Clé InChI | BTAAXEFROUUDIL-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium sulfamate, potassium sulphamate, sulfamic acid,potassium salt 1:1, sulfamic acid, monopotassium salt, sulfamic acid, potassium salt 1:1, amidosulfonic acid, potassium salt, potassium amidosulfonate, acmc-209chf, sulfamic acid potassium salt, aminosulfonic acid potassium salt |
CID PubChem | 23687442 |
Nom IUPAC | Potassium ; sulfamate |
SMILES | NS(=O)(=O)[O-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11485897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24447.14 |
25 g |
41.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24447.22 |
100 g |
125.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11405907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24447.36 |
500 g |
476.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium sulfamate is used as a food additive, used in water treatment and as a cleaning agents. It is used in the synthesis of heterocyclic nitramines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sulfamate de potassium est utilisé comme additif alimentaire, dans le traitement de l’eau et comme agent de nettoyage. Il est utilisé dans la synthèse des nitramines hétérocycliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
13823-50-2 | |
135.178 | |
BTAAXEFROUUDIL-UHFFFAOYSA-M | |
23687442 | |
NS(=O)(=O)[O-].[K+] |
H2KNO3S | |
MFCD00059941 | |
potassium sulfamate, potassium sulphamate, sulfamic acid,potassium salt 1:1, sulfamic acid, monopotassium salt, sulfamic acid, potassium salt 1:1, amidosulfonic acid, potassium salt, potassium amidosulfonate, acmc-209chf, sulfamic acid potassium salt, aminosulfonic acid potassium salt | |
Potassium ; sulfamate |
Spécification
Potassium sulfamate | |
Blanc | |
H2KNO3S | |
MFCD00059941 | |
BTAAXEFROUUDIL-UHFFFAOYSA-M | |
Potassium ; sulfamate | |
23687442 | |
98% |
13823-50-2 | |
Solide cristallin | |
H2NSO3K | |
potassium sulfamate, potassium sulphamate, sulfamic acid,potassium salt 1:1, sulfamic acid, monopotassium salt, sulfamic acid, potassium salt 1:1, amidosulfonic acid, potassium salt, potassium amidosulfonate, acmc-209chf, sulfamic acid potassium salt, aminosulfonic acid potassium salt | |
NS(=O)(=O)[O-].[K+] | |
135.178 | |
135.18 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only