Learn More
Sulfamate de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485897
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Potassium sulfamate is used as a food additive, used in water treatment and as a cleaning agents. It is used in the synthesis of heterocyclic nitramines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfamate de potassium est utilisé comme additif alimentaire, dans le traitement de l’eau et comme agent de nettoyage. Il est utilisé dans la synthèse des nitramines hétérocycliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13823-50-2
Formule moléculaire H2KNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 135.178
Numéro MDL MFCD00059941
Clé InChI BTAAXEFROUUDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium sulfamate, potassium sulphamate, sulfamic acid,potassium salt 1:1, sulfamic acid, monopotassium salt, sulfamic acid, potassium salt 1:1, amidosulfonic acid, potassium salt, potassium amidosulfonate, acmc-209chf, sulfamic acid potassium salt, aminosulfonic acid potassium salt
CID PubChem 23687442
Nom IUPAC Potassium ; sulfamate
SMILES NS(=O)(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium sulfamate
Couleur Blanc
Forme physique Solide cristallin
Quantité 25 g
Formule linéaire H2NSO3K
Poids de la formule 135.18
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic