Learn More
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
33.20€ - 243.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6381-59-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4KNaO6·4H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 282.22 |
Clé InChI | VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j |
CID PubChem | 2724148 |
Nom IUPAC | potassium ;sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydraté |
SMILES | C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12675067
|
Thermo Scientific Acros
447221000 |
100 g |
33.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12685067
|
Thermo Scientific Acros
447225000 |
500 g |
65.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12643600
|
Thermo Scientific Acros
447220025 |
2.5 kg |
243.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6381-59-5 | |
282.22 | |
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j | |
potassium ;sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydraté |
C4H4KNaO6·4H2O | |
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L | |
2724148 | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] |
Spécification
Potassium sodium tartrate tetrahydrate | |
6381-59-5 | |
KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O | |
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j | |
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L | |
potassium ;sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydraté | |
2724148 | |
Réactif ACS |
70.0°C to 80.0°C | |
C4H4KNaO6·4H2O | |
15,779 | |
Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] | |
282.22 | |
282.22 | |
Flacon en plastique |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche