Learn More
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12643600
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-59-5
Formule moléculaire C4H4KNaO6·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 282.22
Clé InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
CID PubChem 2724148
Nom IUPAC potassium ;sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydraté
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Point de fusion 70.0°C to 80.0°C
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Merck Index 15,779
Informations sur la solubilité Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 282.22
Qualité Réactif ACS