Learn More
Sélénocyanate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
90.65€ - 1208.01€
Identifiants chimiques
CAS | 3425-46-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CKNSe |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.08 |
Numéro MDL | MFCD00011366 |
Clé InChI | KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g |
CID PubChem | 76960 |
Nom IUPAC | Potassium ; sélénocyanate |
SMILES | C(#N)[Se-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10792431
|
Thermo Scientific Acros
201980100 |
10 g | Flacon en verre |
90.65€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10114030
|
Thermo Scientific Acros
201980500 |
50 g | Flacon en verre |
293.46€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10359183
|
Thermo Scientific Acros
201982500 |
250 g | Flacon en verre |
1208.01€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3425-46-5 | |
144.08 | |
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M | |
76960 | |
C(#N)[Se-].[K+] |
CKNSe | |
MFCD00011366 | |
potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g | |
Potassium ; sélénocyanate |
Spécification
Potassium selenocyanate | |
3425-46-5 | |
Solide cristallin, poudre, cristaux et/ou morceaux | |
CKNSe | |
MFCD00011366 | |
potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g | |
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M | |
Potassium ; sélénocyanate | |
76960 | |
99% |
152.0°C to 158.0°C | |
Orange au rouge | |
98.5 % min. (Argentometry) | |
KSeCN | |
06,487; 08,417; 13,186; 08,417; 15,274 | |
Solubility in water: soluble | |
C(#N)[Se-].[K+] | |
144.08 | |
144.08 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Stocker dans un endroit bien
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 222-320-1
- Potassium selenocyanate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.