Learn More
Sélénocyanate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10359183
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3425-46-5
Formule moléculaire CKNSe
Poids moléculaire (g/mol) 144.08
Numéro MDL MFCD00011366
Clé InChI KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
CID PubChem 76960
Nom IUPAC Potassium ; sélénocyanate
SMILES C(#N)[Se-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium selenocyanate
Point de fusion 152.0°C to 158.0°C
Couleur Orange au rouge
Forme physique Solide cristallin, poudre, cristaux et/ou morceaux
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5 % min. (Argentometry)
Formule linéaire KSeCN
Fieser 06,487; 08,417; 13,186; 08,417; 15,274
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 144.08
Pourcentage de pureté 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium selenocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.