Learn More
Polysulfure de potassium, pur, Thermo Scientific Chemicals
41.50€ - 244.00€
Identifiants chimiques
CAS | 37199-66-9 |
---|---|
Formule moléculaire | (S)nK2 |
Poids moléculaire (g/mol) | NaN |
Numéro MDL | MFCD00148074 |
Clé InChI | ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium sulfane, potassium polysulfide, caswell no. 701, potassium sulfide k2 sx, epa pesticide chemical code 076703 |
CID PubChem | 5362529 |
SMILES | [K+].[K+].*-[S--]-* |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10774174
|
Thermo Scientific Acros
389592500 |
250 g | Flacon en plastique |
41.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10711594
|
Thermo Scientific
389590010 |
1 kg | Flacon en plastique |
103.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11974221
|
Thermo Scientific Acros
389590025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
244.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
37199-66-9 | |
NaN | |
ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N | |
5362529 |
(S)nK2 | |
MFCD00148074 | |
potassium sulfane, potassium polysulfide, caswell no. 701, potassium sulfide k2 sx, epa pesticide chemical code 076703 | |
[K+].[K+].*-[S--]-* |
Spécification
Potassium polysulfide | |
37199-66-9 | |
(K2S)n | |
potassium sulfane, potassium polysulfide, caswell no. 701, potassium sulfide k2 sx, epa pesticide chemical code 076703 | |
ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N | |
Potassium ; sulfane | |
5362529 |
200.0°C to 250.0°C | |
(S)nK2 | |
MFCD00148074 | |
Solubility in water: 500g/l (20°C) | |
[K+].[K+].*-[S--]-* | |
NaN | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 253-390-1
- Potassium polysulfide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.