Learn More
Polysulfure de potassium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10774174
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37199-66-9
Formule moléculaire (S)nK2
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00148074
Clé InChI ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium sulfane, potassium polysulfide, caswell no. 701, potassium sulfide k2 sx, epa pesticide chemical code 076703
CID PubChem 5362529
SMILES [K+].[K+].*-[S--]-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium polysulfide
Point de fusion 200.0°C to 250.0°C
Quantité 250 g
Formule linéaire (K2S)n
Informations sur la solubilité Solubility in water: 500g/l (20°C)
Nom IUPAC Potassium ; sulfane
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium polysulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.