Learn More
Phosphate de potassium, monobasique, cristal, multiofficinal, N.F., J.T.Baker™
284.00€ - 708.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-77-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H2KO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.08 |
Numéro MDL | MFCD00011401 MFCD00147253 |
Clé InChI | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate |
CID PubChem | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15508104
|
Avantor J.T.Baker
3248-01 |
500 g | Flacon en verre ambré à col large |
284.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15528104
|
Avantor J.T.Baker
3248-15 |
2.5 kg | Flacon poly |
626.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15518104
|
Avantor J.T.Baker
3248-05 |
2.5 kg | Flacon en verre ambré à col large |
708.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
7778-77-0 | |
136.08 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
516951 | |
[K+].OP(O)([O-])=O |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
CHEBI:63036 |
Spécification
Potassium Phosphate | |
7778-77-0 | |
H2KO4P | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
[K+].OP(O)([O-])=O | |
136.08 | |
CHEBI:63036 | |
Multiofficinal / NF |
Monobasic | |
Crystals | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
dihydrogénophosphate de potassium | |
516951 | |
136.09 | |
1L = 2.34kg |