Learn More
Phosphate de potassium, monobasique, cristal, multiofficinal, N.F., J.T.Baker™
Code produit. 15508104
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Flacon poly
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate
Note relative au nom Monobasic
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de potassium
Poids de la formule 136.09
Qualité Multiofficinal / NF
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.34kg