Learn More
Phosphate de potassium, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
73.97€ - 646.22€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-53-2 |
---|---|
Formule moléculaire | K3O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.265 |
Numéro MDL | MFCD00036295 |
Clé InChI | LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 |
CID PubChem | 62657 |
Nom IUPAC | phosphate tripotassique |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15422737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046644.30 |
250 g |
73.97€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15432737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046644.A1 |
1 kg |
182.91€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15442737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046644.A7 |
5 kg |
646.22€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium phosphate tribasic is a reagent with a very high buffering capacity. It is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography, used for the extraction of keratohyalin protein from bovine tissue, to study the effects of freezing and thawing on the stability of proteins sensitive to conformational changes. It is used as a food additive for its properties as an emulsifier, foaming agent, and whipping agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7778-53-2 | |
212.265 | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
62657 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
K3O4P | |
MFCD00036295 | |
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 | |
phosphate tripotassique |
Spécification
Potassium phosphate | |
7778-53-2 | |
Granulaire | |
MFCD00036295 | |
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
phosphate tripotassique | |
62657 | |
≥98.0% | |
Hygroscopic |
1340°C | |
Blanc | |
K3O4P | |
14,7660 | |
Soluble in water; Insoluble in alcohol; | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] | |
212.265 | |
212.27 | |
ACS | |
2.564 g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-907-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TC8450000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Potassium phosphate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Phosphoric acid, tripotassium salt
RUO – Research Use Only