Learn More
Phosphate de potassium, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15422737
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Potassium phosphate tribasic is a reagent with a very high buffering capacity. It is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography, used for the extraction of keratohyalin protein from bovine tissue, to study the effects of freezing and thawing on the stability of proteins sensitive to conformational changes. It is used as a food additive for its properties as an emulsifier, foaming agent, and whipping agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-53-2
Formule moléculaire K3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 212.265
Numéro MDL MFCD00036295
Clé InChI LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
CID PubChem 62657
Nom IUPAC phosphate tripotassique
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate
Point de fusion 1340°C
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 250 g
Merck Index 14,7660
Informations sur la solubilité Soluble in water; Insoluble in alcohol;
Poids de la formule 212.27
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité ACS
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.564 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium phosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphoric acid, tripotassium salt