Learn More
Périodate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
47.70€ - 700.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-21-8 |
---|---|
Formule moléculaire | IKO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 229.999 |
Numéro MDL | MFCD00011407 |
Clé InChI | FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1 |
CID PubChem | 516896 |
Nom IUPAC | périodate de potassium |
SMILES | [O-]I(=O)(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11493694
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11308.22 |
100 g |
47.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403704
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11308.36 |
500 g |
187.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413704
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11308.0E |
2500 g |
700.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium periodate is used as an oxidizing agent in organic synthesis and an analytical reagent for the determination of potassium and cerium. It is also used in colorimetric estimation of manganese. It reacts with ammonium cerium(IV) nitrate to prepare tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate which finds application as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe periodate de potassium est utilisé comme agent oxydant dans la synthèse organique et comme réactif analytique pour la détermination du potassium et du cérium. Il est également utilisé pour l’estimation colorimétrique du manganèse. Il réagit avec le nitrate de cérium d’ammonium(IV) pour préparer le tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate qui s’utilise comme oxydant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs forts, les métaux en poudre et les amines.
Identifiants chimiques
7790-21-8 | |
229.999 | |
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M | |
516896 | |
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+] |
IKO4 | |
MFCD00011407 | |
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1 | |
périodate de potassium |
Spécification
Potassium periodate | |
7790-21-8 | |
MFCD00011407 | |
14,7654 | |
Soluble in water. | |
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+] | |
229.999 | |
230 | |
3.618 |
582°C | |
IKO4 | |
UN1479 | |
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1 | |
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M | |
périodate de potassium | |
516896 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie ;
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE COMBURANTE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-196-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
RUO – Research Use Only