Learn More
Périodate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403704
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Potassium periodate is used as an oxidizing agent in organic synthesis and an analytical reagent for the determination of potassium and cerium. It is also used in colorimetric estimation of manganese. It reacts with ammonium cerium(IV) nitrate to prepare tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate which finds application as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le periodate de potassium est utilisé comme agent oxydant dans la synthèse organique et comme réactif analytique pour la détermination du potassium et du cérium. Il est également utilisé pour l’estimation colorimétrique du manganèse. Il réagit avec le nitrate de cérium d’ammonium(IV) pour préparer le tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate qui s’utilise comme oxydant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs forts, les métaux en poudre et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-21-8
Formule moléculaire IKO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.999
Numéro MDL MFCD00011407
Clé InChI FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
CID PubChem 516896
Nom IUPAC périodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium periodate
Point de fusion 582°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN1479
Merck Index 14,7654
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 230
Pourcentage de pureté 99%
Densité 3.618
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.