Learn More
Perchlorate de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
25.53€ - 311.55€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-74-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClKO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.54 |
Numéro MDL | MFCD00011362 |
Clé InChI | YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp |
CID PubChem | 516900 |
Nom IUPAC | perchlorate de potassium |
SMILES | [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10286320
|
Thermo Scientific Acros
221360250 |
25 g | Flacon en plastique |
25.53€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10410881
|
Thermo Scientific Acros
221365000 |
500 g | Flacon en plastique |
91.05€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10075363
|
Thermo Scientific Acros
221360010 |
1 kg | Flacon en plastique |
163.05€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13438478
|
Thermo Scientific Acros
221360025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
311.55€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7778-74-7 | |
138.54 | |
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M | |
516900 | |
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O |
ClKO4 | |
MFCD00011362 | |
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp | |
perchlorate de potassium |
Spécification
Potassium perchlorate | |
p.a. | |
Incolore à jaune | |
99+% | |
KClO4 | |
15,7774 | |
Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol | |
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
138.54 | |
138.55 | |
Analytique |
400.0°C | |
7778-74-7 | |
Liquide | |
ClKO4 | |
MFCD00011362 | |
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp | |
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M | |
perchlorate de potassium | |
516900 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Keep/Store away from clothing/other combustible materials.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-912-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SC9700000
missing translation for 'tsca' : TSCA