Learn More
Perchlorate de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10410881
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-74-7
Formule moléculaire ClKO4
Poids moléculaire (g/mol) 138.54
Numéro MDL MFCD00011362
Clé InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
CID PubChem 516900
Nom IUPAC perchlorate de potassium
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium perchlorate
Point de fusion 400.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KClO4
Merck Index 15,7774
Informations sur la solubilité Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 138.55
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique