Learn More
Monohydrate d’oxalate de potassium, Honeywell
Purum p.a., ≥ 99,0 % (RT)
59.75€ - 175.13€
Identifiants chimiques
CAS | 6487-48-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2K2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.23 |
Numéro MDL | MFCD00150033 |
Clé InChI | QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate |
CID PubChem | 2724193 |
Nom IUPAC | dipotassium;oxalate;hydrate |
SMILES | O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15655970
|
Honeywell Research Chemicals
60425-250G |
250 g |
59.75€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15645970
|
Honeywell Research Chemicals
60425-1KG |
1 kg |
175.13€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
6487-48-5 | |
184.23 | |
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L | |
2724193 | |
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O |
C2H2K2O5 | |
MFCD00150033 | |
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate | |
dipotassium;oxalate;hydrate |
Spécification
Potassium oxalate monohydrate | |
C2H2K2O5 | |
MFCD00150033 | |
3752576 | |
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium;oxalate;hydrate | |
2724193 | |
≥99% (RT) |
6487-48-5 | |
(COOK)2 · H2O | |
NONH for all modes of transport | |
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate | |
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O | |
184.23 | |
184.23g/mol |
Sécurité et traitement
P280-P301 + P312 + P330
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium oxalate-1-hydrate