Learn More
Monohydrate d’oxalate de potassium, Honeywell
Code produit. 15655970
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Purum p.a., ≥ 99,0 % (RT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6487-48-5
Formule moléculaire C2H2K2O5
Poids moléculaire (g/mol) 184.23
Numéro MDL MFCD00150033
Clé InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
CID PubChem 2724193
Nom IUPAC dipotassium;oxalate;hydrate
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium oxalate monohydrate
Quantité 250 g
Formule linéaire (COOK)2 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3752576
Poids de la formule 184.23g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (RT)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium oxalate-1-hydrate