Learn More
Oxalate de potassium monohydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
73.75€ - 110.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6487-48-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2K2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.23 |
Numéro MDL | MFCD00150033 |
Clé InChI | QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate |
CID PubChem | 2724193 |
SMILES | O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Description
Identifiants chimiques
6487-48-5 | |
184.23 | |
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L | |
2724193 |
C2H2K2O5 | |
MFCD00150033 | |
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate | |
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Spécification
356°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00150033 | |
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L | |
oxalate de dipotassium hydraté | |
2724193 | |
Récipient de poudre en plastique |
6487-48-5 | |
7.0 to 8.5 | |
C2H2K2O5 | |
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate | |
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O | |
184.23 | |
184.24g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Oxalate, potassium,monohydrate, Potassium oxalate