Learn More
Oxalate de potassium monohydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Spécification
Spécification
Point de fusion | 356°C |
Couleur | Blanc |
pH | 7.0 to 8.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 500 g |
Nom IUPAC | oxalate de dipotassium hydraté |
Poids de la formule | 184.24g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium oxalate monohydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.