Learn More
Nitrite de potassium, 96+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
19.80€ - 294.00€
Identifiants chimiques
CAS 7758-09-0
Formule moléculaire KNO2
Poids moléculaire (g/mol) 85.10
Numéro MDL MFCD00011408
Clé InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
CID PubChem 516910
SMILES [K+].[O-]N=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10597942
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
423060050
5 g
19.80€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10697221
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
423065000
500 g
91.40€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10434505
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
423060025
2.5 kg
294.00€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7758-09-0
85.10
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
516910
KNO2
MFCD00011408
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
[K+].[O-]N=O
Spécification
Potassium nitrite
96+%
Blanc à jaune
96+%
KNO2
10,329
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
nitrite de potassium
516910
≥96%
Flacon en verre
387.0°C
7758-09-0
Crystals
KNO2
MFCD00011408
15, 7770
Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
[K+].[O-]N=O
85.10
85.1
Réactif ACS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-832-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Potassium nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./