Learn More
Nitrite de potassium, 96+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10434505
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-09-0
Formule moléculaire KNO2
Poids moléculaire (g/mol) 85.10
Numéro MDL MFCD00011408
Clé InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
CID PubChem 516910
SMILES [K+].[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium nitrite
Point de fusion 387.0°C
Note relative au nom 96+%
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 96+%
Formule linéaire KNO2
Fieser 10,329
Merck Index 15, 7770
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
Nom IUPAC Nitrite de potassium
Poids de la formule 85.1
Pourcentage de pureté ≥96%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./