Learn More
Iodure de potassium, ReagentPlus™, Honeywell
Qualité réactif, 99 %
31.48€ - 166.84€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-11-0 |
---|---|
Formule moléculaire | IK |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.003 |
Numéro MDL | MFCD00011405 |
Clé InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
CID PubChem | 4875 |
ChEBI | CHEBI:8346 |
Nom IUPAC | potassium ; iodure |
SMILES | [K+].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15691800
|
Honeywell Research Chemicals
207969-100G |
100 g | |||||||
15601810
|
Honeywell Research Chemicals
207969-500G |
500 g |
166.84€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7681-11-0 | |
166.003 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
4875 | |
potassium ; iodure |
IK | |
MFCD00011405 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
CHEBI:8346 | |
[K+].[I-] |
Spécification
Potassium Iodide | |
IK | |
MFCD00011405 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; iodure | |
4875 | |
166g/mol | |
ReagentPlus™ |
7681-11-0 | |
KI | |
NONH for all modes of transport | |
Soluble in water | |
[K+].[I-] | |
166.003 | |
CHEBI:8346 | |
99% | |
1mmHg (745°C) |
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-659-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2975000