Learn More
Iodure de potassium, ReagentPlus™, Honeywell
Code produit. 15691800
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Qualité réactif, 99 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Iodide
Quantité 100 g
Formule linéaire KI
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 166g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™
Tension de vapeur 1mmHg (745°C)