Learn More
Iodate de potassium, réactif ACS, poudre, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
48.50€ - 603.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-05-6 |
---|---|
Formule moléculaire | IKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.00 |
Numéro MDL | MFCD00011406 |
Clé InChI | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat |
CID PubChem | 23665710 |
Nom IUPAC | iodate de potassium |
SMILES | [O-]I(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10762212
|
Thermo Scientific Acros
418241000 |
100 g | Flacon en plastique |
48.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697201
|
Thermo Scientific Acros
418245000 |
500 g | Flacon en plastique |
170.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10732204
|
Thermo Scientific Acros
418240025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
603.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7758-05-6 | |
214.00 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
23665710 | |
[O-]I(=O)=O.[K+] |
IKO3 | |
MFCD00011406 | |
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat | |
iodate de potassium |
Spécification
Potassium iodate | |
Blanc | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
IKO3 | |
MFCD00011406 | |
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat | |
[O-]I(=O)=O.[K+] | |
214.00 | |
214 | |
Réactif ACS | |
3.9300g/mL |
7758-05-6 | |
5.0 to 8.0 (5% soln. at 25°C) | |
99.4+% | |
KIO3 | |
15, 7763 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
iodate de potassium | |
23665710 | |
99.4 to 100.4% (Iodometry) | |
560°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-831-9
missing translation for 'rtecsNumber' : NN1350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium iodate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.