Learn More
Iodate de potassium, réactif ACS, poudre, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10732204
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-05-6
Formule moléculaire IKO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
Numéro MDL MFCD00011406
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
CID PubChem 23665710
Nom IUPAC iodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium iodate
Couleur Blanc
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.4+%
Formule linéaire KIO3
Merck Index 15, 7763
Poids de la formule 214
Pourcentage de pureté 99.4 to 100.4% (Iodometry)
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la décomposition 560°C
Densité 3.9300g/mL