Learn More
Iodate de potassium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
52.20€ - 601.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-05-6, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | IKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 214 |
Numéro MDL | MFCD00011406 |
Clé InChI | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
Nom IUPAC | iodate de potassium |
SMILES | [K+].[O-][I](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10062510
|
Thermo Scientific Acros
201771000 |
100 g | Flacon en plastique |
52.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10451821
|
Thermo Scientific Acros
201775000 |
500 g | Flacon en plastique |
175.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10562354
|
Thermo Scientific Acros
201770025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
601.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7758-05-6, 7732-18-5 | |
214 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
[K+].[O-][I](=O)=O |
IKO3 | |
MFCD00011406 | |
iodate de potassium |
Spécification
Potassium iodate | |
p.a. | |
Blanc | |
99.4% min. (Iodometry) | |
KIO3 | |
15, 7763 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
iodate de potassium | |
214 | |
Analytique | |
3.93 |
560°C | |
7758-05-6, 7732-18-5 | |
Poudre cristalline | |
IKO3 | |
MFCD00011406 | |
Solubility in water: soluble | |
[K+].[O-][I](=O)=O | |
214 | |
99.50% | |
0.5% max. | |
3.9300g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Déclaration GHS P :
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations
Mention d’avertissement GHS : danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-831-9
missing translation for 'rtecsNumber' : NN1350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium iodate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Iodic acid (HIO3), potassium salt
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche