Learn More
Iodate de potassium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10562354
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Formule moléculaire IKO3
Poids moléculaire (g/mol) 214
Numéro MDL MFCD00011406
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC iodate de potassium
SMILES [K+].[O-][I](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium iodate
Point de fusion 560°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Iodometry)
Formule linéaire KIO3
Merck Index 15, 7763
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 214
Pourcentage de pureté 99.50%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.93
Densité 3.9300g/mL