Learn More
Hydroxyde de potassium, puriss., répond aux spécifications analytiques BP, NF, de la Ph. eur., 85-100,5 %, pastilles, Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux spécifications analytiques BP, NF, de la Ph. eur., 85-100,5 %, pastilles
55.73€ - 728.54€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | HKO |
Poids moléculaire (g/mol) | 56.11 |
Numéro MDL | MFCD00003553 |
Clé InChI | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
CID PubChem | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
SMILES | [OH-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15690800
|
Honeywell-Fluka
06005-1KG |
1 kg |
55.73€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15620810
|
Honeywell-Fluka
06005-5KG |
5 kg |
241.87€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15630810
|
Honeywell-Fluka
06005-6X1KG |
6 x 1 kg |
274.80€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15610810
|
Honeywell-Fluka
06005-4X5KG |
4 x 5 kg |
728.54€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15600810
|
Honeywell-Fluka
06005-25KG |
25 kg |
314.13€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1310-58-3 | |
56.11 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
14797 | |
[OH-].[K+] |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
CHEBI:32035 |
Spécification
Potassium Hydroxide | |
1310-58-3 | |
KOH | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 | |
puriss. |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF | |
HKO | |
85 to 100.5% | |
1813 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; hydroxyde | |
14797 | |
56.11g/mol | |
1mmHg (719°C) |
Sécurité et traitement
P280-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H290-H302-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 215-181-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2100000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide