Learn More
Hydroxyde de potassium, puriss., répond aux spécifications analytiques BP, NF, de la Ph. eur., 85-100,5 %, pastilles, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15620810
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux spécifications analytiques BP, NF, de la Ph. eur., 85-100,5 %, pastilles
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hydroxide
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Formule linéaire KOH
Concentration 85 to 100.5%
Numéro UN 1813
Quantité 5 kg
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11g/mol
Qualité puriss.
Tension de vapeur 1mmHg (719°C)