Learn More
Sulfate d’hydrogène de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
65.55€ - 97.35€
Identifiants chimiques
CAS | 7646-93-7 |
---|---|
Formule moléculaire | HKO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.16 |
Numéro MDL | MFCD00011404 |
Clé InChI | CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c |
CID PubChem | 516920 |
SMILES | [K+].OS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10408420
|
Fisher Chemical
P/5440/50 |
250 g |
81.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10408610
|
Fisher Chemical
P/5440/53 |
500 g |
65.55€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10418610
|
Fisher Chemical
P/5440/60 |
1 kg |
97.35€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hydrogénosulfate de potassium, certifié AR pour l’analyse
Identifiants chimiques
7646-93-7 | |
136.16 | |
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M | |
516920 |
HKO4S | |
MFCD00011404 | |
potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c | |
[K+].OS([O-])(=O)=O |
Spécification
214°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00011404 | |
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M | |
hydrogénosulfate de potassium | |
516920 | |
Récipient de poudre en plastique |
7646-93-7 | |
1 | |
HKO4S | |
potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c | |
[K+].OS([O-])(=O)=O | |
136.16 | |
136.16g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium bisulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.