Learn More
Sulfate d’hydrogène de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10408610
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Hydrogénosulfate de potassium, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-93-7
Formule moléculaire HKO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.16
Numéro MDL MFCD00011404
Clé InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
CID PubChem 516920
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 214°C
Couleur Blanc
pH 1
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC hydrogénosulfate de potassium
Poids de la formule 136.16g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bisulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.