Learn More
Fluorure d’hydrogène et de potassium, +99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
74.60€ - 279.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-29-9 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00011403 |
Synonyme | Potassium bifluoride |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011557.36 |
500 g |
74.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011557.A3 |
2 kg |
279.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium hydrogen fluoride is widely used as an etchant in glass and cleaning products. It finds an important application in the synthesis of special optical glass viz. crown and crown flint glass and as a catalyst for polymerization. It is involved in the manufacturing of wood preservatives, soldering agents and brazing. It is also used in the manufacturing of organic and inorganic fluorine compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Électrolyte, flux, catalyseur dans l’alkylation du benzène avec les oléfines et dans la synthèse de KF pur
Identifiants chimiques
7789-29-9 | |
MFCD00011403 | |
Potassium bifluoride |
Spécification
Potassium hydrogen fluoride | |
7789-29-9 | |
Cristalline | |
MFCD00011403 | |
14,7610 | |
Soluble in water and ethanol. | |
≥99% | |
Hygroscopic |
239°C (decomposition) | |
1 | |
(Base des métaux) | |
UN1811 | |
Potassium bifluoride | |
78.1 | |
Odorless | |
2.370 g/mL |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H301-H314
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 232-156-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TS6650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only