Learn More
Fluorure d’hydrogène et de potassium, +99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317277
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Potassium hydrogen fluoride is widely used as an etchant in glass and cleaning products. It finds an important application in the synthesis of special optical glass viz. crown and crown flint glass and as a catalyst for polymerization. It is involved in the manufacturing of wood preservatives, soldering agents and brazing. It is also used in the manufacturing of organic and inorganic fluorine compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Électrolyte, flux, catalyseur dans l’alkylation du benzène avec les oléfines et dans la synthèse de KF pur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-29-9
Numéro MDL MFCD00011403
Synonyme Potassium bifluoride
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen fluoride
Point de fusion 239°C (decomposition)
pH 1
Forme physique Cristalline
Quantité 2 kg
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1811
Merck Index 14,7610
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 78.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.370 g/mL