Learn More
Fluorure d’hydrogène de potassium, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
41.50€ - 136.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-29-9 |
---|---|
Formule moléculaire | HF2K |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.1 |
Numéro MDL | MFCD00011403 |
Synonyme | Potassium bifluoride |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10761491
|
Thermo Scientific Acros
219230250 |
25 g | Flacon en plastique |
41.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10134990
|
Thermo Scientific Acros
219235000 |
500 g | Flacon en plastique |
63.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10236610
|
Thermo Scientific Acros
219230025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
136.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
7789-29-9 | |
78.1 | |
Potassium bifluoride |
HF2K | |
MFCD00011403 |
Spécification
Potassium hydrogen fluoride | |
99+% | |
Blanc à gris | |
99+% | |
KHF2 | |
1811 | |
15, 7731 | |
Solubility in water: 39g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in absolute alcohol, soluble in diluted alcohol | |
78.1 | |
Extra pur |
239.0°C | |
7789-29-9 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
HF2K | |
MFCD00011403 | |
16,283 | |
Potassium bifluoride | |
78.1 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-156-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TS6650000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium hydrogen fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.