Learn More
Fluorure d’hydrogène de potassium, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10236610
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-29-9
Formule moléculaire HF2K
Poids moléculaire (g/mol) 78.1
Numéro MDL MFCD00011403
Synonyme Potassium bifluoride
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen fluoride
Point de fusion 239.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc à gris
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KHF2
Numéro UN 1811
Fieser 16,283
Merck Index 15, 7731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 39g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in absolute alcohol, soluble in diluted alcohol
Poids de la formule 78.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydrogen fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.