Learn More
Carbonate d’hydrogène de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
53.35€ - 155.00€
Identifiants chimiques
CAS | 298-14-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CHKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.11 |
Numéro MDL | MFCD00011402 |
Clé InChI | TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 |
CID PubChem | 516893 |
ChEBI | CHEBI:81862 |
SMILES | [K+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10568820
|
Fisher Chemical
P/5120/53 |
500 g |
53.35€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10204210
|
Fisher Chemical
P/5120/60 |
1 kg |
155.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
298-14-6 | |
100.11 | |
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M | |
516893 | |
[K+].OC([O-])=O |
CHKO3 | |
MFCD00011402 | |
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 | |
CHEBI:81862 |
Spécification
292°C | |
Jaune | |
Solide | |
MFCD00011402 | |
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M | |
hydrogénocarbonate de potassium | |
516893 | |
100.12g/mol |
298-14-6 | |
8.2 | |
CHKO3 | |
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 | |
[K+].OC([O-])=O | |
100.11 | |
CHEBI:81862 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hydrogen carbonate